Få mere at vide
MedChemExpress Retinyl acetate
Artikelnummer. 16462386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16462386 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16462386 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0679
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
MedChemExpress Retinyl acetate is a synthetic acetate ester form derived from retinol and has potential antineoplastic and chemo preventive activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Pure form -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 328.49 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 127-47-9
Produkttype Natural Products
Renhed 99.29%
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (152.21 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.04 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Retinol acetate∣ Vitamin A acetate