Få mere at vide
Invitrogen™ Retinol bindende protein ELISA Kit
Beschreibung
Konkurrencedygtigt retinolbindende protein ELISA kvantificerer retinolbindende protein (RBP) i serum, plasma, urin, spyt, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.∣ Metodens princip: Konkurrencedygtigt retinolbindende protein ELISA forsknings-brug-only kit er designet til kvantitativt at måle RBP uafhængigt af arter. En RBP-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver aflæses fra en brugergenereret standardkurve. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med anti-får IgG-antistoffer. Anti-får RBP-antistoffer og RBP-peroxidasekonjugat tilsættes til brøndene. RBP-peroxidase-konjugatet og enhver RBP i prøven vil konkurrere om at binde til anti-får RBP-antistofferne. Efter inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne RBP-peroxidasekonjugat. Efter 30 minutters inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser ved 450 nm. Intensiteten af den genererede farve svarer omvendt til mængden af RBP til stede i prøven.∣ Rigorøs validering: Hvert fremstillede parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Spezifikation
Spezifikation
| Adgangsnummer | C CRABP-I; cellulært retinolbindende protein 1; Cellulært retinol-bindende protein; Cellulært retinol-bindende protein I; CRABP-I; CRBP; CRBP1; Crbpi; CRBP-I; LAV KVALITET PROTEIN: retinol-bindende protein 1; mCRBPI; RBP; Rbpl; Rbp-1; RBPC; retinol; retinolbinding; Retinol bindende protein; retinolbindende protein 1; retinolbindende protein 1, cellulært; retinol-bindende protein 1; retinolbindende protein 1, cellulært |
| Analyseområde | 7,8 til 1000 ng/ml |
| Assay følsomhed | 1,36 ng/ml, 1,36μ g/ml, 1,36μ g/ml |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5947 |
| Gen symbol | Rbp1 |
| Interassay CV | 12% |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.