Få mere at vide
Retinol, 95%, syntetisk
Artikelnummer. 15434529
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434529 1 g 1g
15444529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62079.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3656.70 DKK
    2887.65 DKK / 1g
    Spare 769.05 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS #68-26-8, er et fedtopløseligt vitamin, der binder retinoidreceptorer i cellerne. | CAS: 68-26-8 | C20H30O | 286,46 g/mol
Det inducerer celledifferentiering og apoptose af nogle cancercelletyper og hæmmer carcinogenese. Det spiller en væsentlig rolle i metabolisk funktion af nethinden, væksten af og differentieringen af epitelvæv, væksten af knogler, reproduktion og immunresponset. Det fungerer som en ligand for både retinsyrereceptoren (RAR) og retinoid X-receptoren (RXR), der fungerer som transkriptionsfaktorer til at regulere væksten og differentieringen af normale og maligne celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• All-trans-retinol, almindeligvis kendt som vitamin A, er et fedtopløseligt essentielt næringsstof
• All-trans-retinol er involveret i hormonal signalering via retinoid-receptorerne
• Det er en vigtig regulator af celledeling og apoptose
• Mangel kan føre til syn, knogler, immunforsvar og hudlidelser
Ansøgninger
• Velegnet til forskning i celledifferentiering, embryonal udvikling, immunologi og mere
• Laboratoriekvalitet, kun til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-26-8
Molekylær formel C20H30O
MDL nummer MFCD00001552
InChI nøgle FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Retinol
Navn note syntetisk
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Beilstein 403040
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Merck Index 14,10013
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
Opløselighedsinformation Praktisk talt uopløselig i vand eller glycerol; Opløselig i absolut alkohol, methanol, kloroform, ether, fedtstoffer og olier.
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 286.459
Formel vægt 286.46
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Retinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vitamin A