Få mere at vide
Retinoic Acid, All Trans Isomer, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431771 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431771 50 mg 50mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431771 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02190269.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00 DKK
    391.80 DKK / 50mg
    Spare 20.20 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Formidler funktionerne af vitamin A, der er nødvendige for vækst og udvikling. Retinoic Acid, All Trans Isomer, MP Biomedicals er blevet brugt i forskellige differentieringsprotokoller, herunder B-celler, T-celler og neuroner, og anvendes klinisk til behandling af cancer
retinsyre (RA ) er et vitamin A-afledt, ikke-peptidisk, lille lipofilt molekyle. Det påvirker gentranskription og modulerer en lang række biologiske processer, herunder celleproliferation og -differentiering, herunder apoptose.
  • Retinoinsyre-medieret gentranskription afhænger af hastigheden af transport af retinsyre til målceller og tidspunktet for eksponering af retinsyre for RAR'er (retinsyrereceptorer) i målvævene.
  • All-trans-Retinoic acid (ATRA) er en ligand for både retinoinsyrereceptoren (RAR) og retinoid X-receptoren (RXR).
  • Den bundne RAR og RXR fungerer som transkriptionsfaktorer, der regulerer væksten og differentieringen af både normale og maligne celler.
  • Cytokromer P450 (CYP'er) katalyserer 4-hydroxyleringen af ATRA.
  • Retinsyre primer embryonale stamceller til at blive neuroner.
Kemiske identifikatorer
CAS 302-79-4
Molekylær formel C20H28O2
Molekylvægt (g/mol) 300.44
MDL nummer MFCD00001551
InChI nøgle SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMIL C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 173 °C til 183 °C
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, kloroform (40 mg/ml) eller acetone (30 mg/ml), let opløselig i ethanol.
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyre
Formel vægt 300.4
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Retinoic Acid, All Trans Isomer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i