Få mere at vide
Retinoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7059407
Mængde:
0.1 g
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2g
Artikelnummer. 11485290
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044540.77
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, er et fedtopløseligt vitamin, der binder retinoid-receptorer i celler.
Retinsyre bruges i dermatologiske lægemidler. Det bruges til behandling af psoriasis, ikthyose, follikulær keratose, acne, lichen planus, verrucous epidermal nevus og lichen psoriasis. Det anvendes også til at fremme spredning og differentiering af epitelceller. Ud over dette udviser det en vis forebyggende effekt på hudkræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•All-trans-retinol, almindeligvis kendt som vitamin A, er et fedtopløseligt essentielt næringsstof
•All-trans-retinol er involveret i hormonal signalering via retinoid-receptorerne
•Det er en vigtig regulator af celledeling og apoptose
•Mangel kan føre til syn, knogler, immunforsvar og hudlidelser
Applikationer
•Velegnet til forskning i celledifferentiering, embryonal udvikling, immunologi og mere
•Laboratoriekvalitet, kun til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-79-4
Molekylær formel C20H28O2
Molekylvægt (g/mol) 300.44
MDL nummer MFCD00001551
InChI nøgle SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMIL C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Retinoic acid
Smeltepunkt 180°C to 182°C
Mængde 0.1 g
Beilstein 2057223
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8165
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetate,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,chloroform,methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water and ether.
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyre
Formel vægt 300.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Retinoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: all-trans-Retinoic acid