Få mere at vide
Retinsyre, 97 %
Artikelnummer. 11465290
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465290 0.5 g 0.5g
11485290 0.1 g 0.1g
11475290 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044540.02
 Begrænset vare
På lager
All-trans-retinol, vitamin A, retinol er et fedtopløseligt vitamin, der binder retinoidreceptorer i cellerne. | CAS: 302-79-4 | C20H28O2 | 300,44 g/mol
Retinsyre bruges i dermatologiske lægemidler. Det bruges til behandling af psoriasis, ikthyose, follikulær keratose, acne, lichen planus, verrucous epidermal nevus og lichen psoriasis. Det anvendes også til at fremme spredning og differentiering af epitelceller. Ud over dette udviser det en vis forebyggende effekt på hudkræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•All-trans-retinol, almindeligvis kendt som vitamin A, er et fedtopløseligt essentielt næringsstof
•All-trans-retinol er involveret i hormonal signalering via retinoid-receptorerne
•Det er en vigtig regulator af celledeling og apoptose
•Mangel kan føre til syn, knogler, immunforsvar og hudlidelser
Applikationer
•Velegnet til forskning i celledifferentiering, embryonal udvikling, immunologi og mere
•Laboratoriekvalitet, kun til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-79-4
Molekylær formel C20H28O2
Molekylvægt (g/mol) 300.44
MDL nummer MFCD00001551
InChI nøgle SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMIL C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Retinoic acid
Smeltepunkt 180 °C til 182 °C
Mængde 0.5 g
Beilstein 2057223
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8165
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetat, dimethylformamid, dimethylsulfoxid, kloroform, methanol, acetone og dichloromethan. Uopløselig i vand og æter.
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyre
Formel vægt 300.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Retinoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: all-trans-Retinoic acid