missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Retinoic Acid 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Retinoic Acid 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Ester |
| CAS | 893412-73-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26 H38 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Retinoic Acid 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O3/c1-19(14-15-22-21(3)13-10-16-26(22,7)8)11-9-12-20(2)17-24(28)29-18-23(27)25(4,5)6/h9,11-12,14-15,17H,10,13,16,18H2,1-8H3/b12-9+,15-14+,19-11+,20-17+ |
| SMIL | C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)OCC(=O)C(C)(C)C)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | (3,3-dimethyl-2-oxobutyl) (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.578 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?