missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Retin-15-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid(>85%), TRC

Artikelnummer. 30411378
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR23984010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Retin-15-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid
CAS 16639-19-3
Molekylær formel C26H38O7
Mængde 10 mg
Synonym β-D-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenyl Glucopyranosiduronic Acid, (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Retin-15-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
InChI formel InChI=1S/C26H38O7/c1-16(11-12-19-18(3)10-7-14-26(19,4)5)8-6-9-17(2)13-15-32-25-22(29)20(27)21(28)23(33-25)24(30)31/h6,8-9,11-13,20-23,25,27-29H,7,10,14-15H2,1-5H3,(H,30,31)/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+/t20-,21-,22+,23-,25+/m0/s1
SMIL CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2)=C(C)CCC1
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(((2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 462.58
Formel vægt 462.26
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.