Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Retigabin dihydrochlorid
Artikelnummer. 16554454 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16554454 250 mg 250mg
16544454 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554454 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465012500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 150812-13-8 | C16H20Cl2FN3O2 | 376.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150812-13-8
Molekylær formel C16H20Cl2FN3O2
Molekylvægt (g/mol) 376.25
InChI nøgle WSGFOWNASITQHJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethyl-N-(2-amino-4-{[(4-fluorphenyl)methyl]amino}phenyl)carbamatdihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CCOC(=O)NC1=C(N)C=C(NCC2=CC=C(F)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Retigabine dihydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 376.25