Få mere at vide
Reticuline Hydrochloride Salt (>90% ee), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reticuline hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12;/h4-5,9-11,15,21-22H,6-8H2,1-3H3;1H/t15-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 365.1394 |