Få mere at vide
Reticuline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reticuline-d3 |
| CAS | 1346603-23-3 |
| Molekylær formel | C19 D3 H20 N O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-(methyl-d3)-7-isoquinolinol, (+)-Reticuline-d3, L-(+)-Reticuline-d3, Reticulin-d3, S-(+)-Reticuline-d3, d-Reticuline-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO4/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12/h4-5,9-11,15,21-22H,6-8H2,1-3H3/t15-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCc2cc(OC)c(O)cc2[C@@H]1Cc3ccc(OC)c(O)c3 |
| IUPAC navn | (1S)-1-[(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-(trideuteriomethyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-7-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.409 |
| Formel vægt | 332.182 |