Få mere at vide
Epredia™ Reticulin sølvfarvesæt
Artikelnummer. 12583667 Shop alle Epredia produkter
Type:
Ferriammoniumsulfatopløsning
Kaliumpermanganat
Kernechtrot Nuclear Fast Red Stain Solution
Natriumhydroxidopløsning (3%)
Oxalsyreopløsning
Reticulin sølvfarvesæt
Sølvnitratopløsning (10 %)
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
8ml
Artikelnummer. 12583667
Brand: Epredia™ 88050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Identificer og visualiser retikulære fibre i vævssnit med Reticulin Silver Stain, en Gordon and Sweet's modifikation.
  • Arbejde ammoniakholdig sølvopløsning imprægnerer og reagerer selektivt med retikulære fibre gennem flere reaktioner, herunder oxidation og reduktion
  • Nuclear Fast Red Stain Solution giver rød baggrundsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sølvnitratopløsning (10 %)
Mængde 125mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SOLN SILVER NITRATE 10% 125ML
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P391-Udslip opsamles.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Silver nitrate