Få mere at vide
Motic™ Sigtråd, trådkors, vinkelmåler, 1° div./360° , 23 mm dia.
Diameter (metrisk):
23 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gradueret vinkelmåler til prøvemåling.
- Trådkors til kvadrantopdeling.
- Inddelinger: Enkeltgrader.
- Vinkelmåler: 360°
- Sigtekors diameter: 23 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hårkors, vinkelmåler, dimitteret |
| Oversigt | 1° divisioner i 360° |
| Diameter (metrisk) | 23 mm |
| Til brug med (udstyr) | Okular, 23 mm dia., ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40, DM-39, DM-143 Mikroskoper |
| Inkluderer | Hårkors, vinkelmåler |