Få mere at vide
Motic™ Sigtkors, trådkors, 25 mm dia.
Artikelnummer. 15475192
Skift visning
Diameter (metrisk):
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15475192 25 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15475192 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001400141
Almindelig trådkors-type okularsigte. Motic™ Sigtkors, trådkors, 25 mm dia. opdeler synsfeltet i 4 lige kvadranter.
  • Opdeler synsfeltet jævnt i 4 kvadranter med et enkelt trådkors.
  • Ikke gradueret til måling.
Tekniske data
Type Simpelt hårkors
Diameter (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) Okular, 25 mm dia., BA-310, BA-410, PSM-1000, SMZ-171 mikroskoper