Få mere at vide
Motic™ Sigtekors, trådkors, 100 div./10 mm, 25 mm dia.
Artikelnummer. 11888713
Skift visning
Type:
Hårkors, dimitteret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11888713 Hårkors, dimitteret Hver
1 options
Artikelnummer. 11888713 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001401861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 DKK
    324.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.73 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Gradueret sigtemiddel til prøvemålinger. Motic™ Sigtråd, Cross Line, 100 div./10mm, 25mm dia. er et trådkors med 100 delinger.
  • Gradueret til prøvemåling.
  • Trådkors til kvadrantopdeling.
  • Afdelinger: 100.
  • Sigtetrådslængde: 10 mm.
  • Sigtekors diameter: 25 mm.
Tekniske data
Type Hårkors, dimitteret
Oversigt 100 opdelinger i 10 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) Okular, 25 mm dia., BA-310, BA-410, SMZ-171 mikroskoper