Få mere at vide
Motic™ Sigtråd, 10 div./14 mm, 23 mm dia.
Artikelnummer. 15465162
Skift visning
Diameter (metrisk):
23 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15465162 23 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15465162 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001401391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00 DKK
    310.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.48 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Gradueret sigtemiddel til prøvemålinger. Motic™ Sigtråd, 10 div./14 mm, 23 mm dia. Er opdelt i 10 opdelinger over en 14mm linje.
  • Gradueret til prøvemåling.
  • Afdelinger: 10.
  • Sigtetrådslængde: 10 mm.
  • Sigtekors diameter: 23 mm.
Tekniske data
Type Sigtemiddel
Oversigt 10 opdelinger i 14 mm
Diameter (metrisk) 23 mm
Til brug med (udstyr) Okular, 23 mm dia., DM-39, DM-143, ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40 mikroskoper