Få mere at vide
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Retention Gap Kits til bekvemt at installere en retention gap/guard-søjle til din analytiske kolonne. Hvert sæt inkluderer deaktiveret silicaslange, en miniunion og fem ferrules.
Includes:
- Length of deactivated fused silica tubing
- Mini-union
- Five ferrules
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Guard Column (GC) |
| Type | Retention Gap Kit |
| Oversigt | Tubing; 0.53 mm ID x 1 m (Siltek) |
| Til brug med (applikation) | GC |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.021 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,53 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 3 ft. 3 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 1 m |
| Materiale | Deaktiveret silica |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.