Få mere at vide
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Artikelnummer. 10429244 Shop alle Thermo Scientific produkter
Samlet længde (metrisk):
1 m
2 m
5 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,22 til 0,32 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Materiale:
Deaktiveret silica
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10429244
Brand: Thermo Scientific™ 260G500P
Installer en retention gap/guard-søjle til din analytiske kolonne med et enkelt sæt.
Bruge Thermo Scientific™ Retention Gap Kits til bekvemt at installere en retention gap/guard-søjle til din analytiske kolonne. Hvert sæt inkluderer deaktiveret silicaslange, en miniunion og fem ferrules.
Includes:
  • Length of deactivated fused silica tubing
  • Mini-union
  • Five ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Guard Column (GC)
Type Retention Gap Kit
Oversigt Tubing; 0.53 mm ID x 5 m
Til brug med (applikation) GC
Diameter (engelsk) Indre 0.021 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,53 mm
Samlet længde (engelsk) 16 ft. 4.9 in.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Materiale Deaktiveret silica
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.