Få mere at vide
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Artikelnummer. 10341335 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
1 m
2 m
5 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,22 til 0,32 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Materiale:
Deaktiveret silica
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Materiale Pakningsstørrelse
10341335 2 m 0,53 mm Deaktiveret silica Hver
10506195 1 m 0,53 mm Deaktiveret silica Hver
10391435 5 m 0,25 mm Deaktiveret silica Hver
10006264 5 m 0,32 mm Deaktiveret silica Hver
10301165 2 m 0,32 mm Deaktiveret silica Hver
10429244 5 m 0,53 mm Deaktiveret silica Hver
10691206 2 m 0,22 til 0,32 mm - Hver
10772846 2 m 0,53 mm - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10341335 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260G499P
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Installer en retention gap/guard-søjle til din analytiske kolonne med et enkelt sæt.
Bruge Thermo Scientific™ Retention Gap Kits til bekvemt at installere en retention gap/guard-søjle til din analytiske kolonne. Hvert sæt inkluderer deaktiveret silicaslange, en miniunion og fem ferrules.
Inkluderer:
  • Længde af deaktiveret smeltet silica-rør
  • Mini-union
  • Fem ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Vagtkolonne (GC)
Type Retention Gap Kit
Oversigt Tubing; 0,53 mm indvending x 2 m
Til brug med (applikation) GC
Diameter (engelsk) Indre 0,021 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0,53 mm
Samlet længde (engelsk) 6 fod 7 tommer
Samlet længde (metrisk) 2 m
Materiale Deaktiveret silica
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.