Få mere at vide
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Artikelnummer. 10301165 Shop alle Thermo Scientific produkter
Samlet længde (metrisk):
1 m
2 m
5 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,22 til 0,32 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Materiale:
Deaktiveret silica
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10301165
Brand: Thermo Scientific™ 260G498P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Installer en retention gap/guard-søjle til din analytiske kolonne med et enkelt sæt.
Bruge Thermo Scientific™ Retention Gap Kits til bekvemt at installere en retention gap/guard-søjle til din analytiske kolonne. Hvert sæt inkluderer deaktiveret silicaslange, en miniunion og fem ferrules.
Inkluderer:
  • Længde af deaktiveret smeltet silicaslange
  • Miniforening
  • Fem ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Guard Column (GC)
Type Slanger
Inkluderer Tubing, Union, Ferrules
Til brug med (applikation) GC
Diameter (engelsk) Indre 0,013 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,32 mm
Samlet længde (engelsk) 6 fod 7 tommer
Samlet længde (metrisk) 2 m
Materiale Deaktiveret silica
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.