Få mere at vide
Retene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Retene |
| CAS | 483-65-8 |
| Molekylær formel | C18 H18 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Retene, Phenanthrene','1-methyl-7-(1-methylethyl)- (9CI','ACI), 1-Methyl-7-(1-methylethyl)phenanthrene (ACI), Phenanthrene','7-isopropyl-1-methyl- (7CI','8CI), Retene (6CI), 1-Methyl-7-isopropylphenanthrene, 1-Methyl-7-propan-2-ylphenanthrene, 7-Isopropyl-1-methylphenanthrene, NSC 26317 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18/c1-12(2)14-7-10-17-15(11-14)8-9-16-13(3)5-4-6-18(16)17/h4-12H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1 |
| IUPAC navn | 1-methyl-7-propan-2-ylphenanthren |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.34 |
| Formel vægt | 234.1409 |