Få mere at vide
Retene, 97%
Artikelnummer. 15595896 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595896 1 g 1g
15505906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595896 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455650010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 483-65-8 | C18H18 | 234.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 483-65-8
Molekylær formel C18H18
Molekylvægt (g/mol) 234.34
MDL nummer MFCD00016358
InChI nøgle NXLOLUFNDSBYTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym retene, reten, 1-methyl-7-isopropylphenanthrene, 7-isopropyl-1-methylphenanthrene, phenanthrene, 1-methyl-7-1-methylethyl, 1-methyl-7-1-methylethyl phenanthrene, unii-0w2d2e1p9q, phenanthrene, 7-isopropyl-1-methyl, ccris 3180, 7-isopropyl-1-methylphenanthren
PubChem CID 10222
IUPAC navn 1-methyl-7-propan-2-ylphenanthrene
SMIL CC(C)C1=CC=C2C(C=CC3=C(C)C=CC=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Retene
Smeltepunkt 97.0°C to 99.0°C
Kogepunkt 108.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in hot alochol, benzene, hot ether, carbon, disulfide
Formel vægt 234.34
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Retene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.