missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Retapamulin, TRC

Artikelnummer. 30422922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422922 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR279008500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Retapamulin
CAS 224452-66-8
Molekylær formel C30 H47 N O4 S
Mængde 500 mg
Synonym Acetic acid','2-[[(3-exo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]thio]-','(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, Acetic acid','[[(3-exo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]thio]-','(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester (9CI), Altabax, Altargo, Mutilin 14-(exo-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylsulfanyl)acetate, Retapamulin, SB 275833, SB-275833, SB-275833, GSK 527144A, GSK 1091913A, SB-278968, GSK 395946A, GSK 990983A, GSK 1058377A
InChI formel InChI=1S/C30H47NO4S/c1-7-28(4)16-24(35-25(33)17-36-22-14-20-8-9-21(15-22)31(20)6)29(5)18(2)10-12-30(19(3)27(28)34)13-11-23(32)26(29)30/h7,18-22,24,26-27,34H,1,8-17H2,2-6H3/t18-,19+,20-,21+,22-,24-,26+,27+,28-,29?,30?/m1/s1
SMIL C[C@@H]1CCC23CCC(=O)[C@H]2C1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CS[C@@H]4C[C@H]5CC[C@@H](C4)N5C
Molekylvægt (g/mol) 517.76
Formel vægt 517.3226
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.