Få mere at vide
Applied Biosystems™ Holder& Basesæt (standard) til 3500/3500xL genetiske analysatorer, 96 brønde
Artikelnummer. 15853560 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15853560 4 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15853560 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4410228
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Dette 96-brønds pladeholder og basesæt er til brug med hurtige (0,1 ml) 96-brønds prøveplader på 3500-seriens genetiske analysatorer.
Dette 96-brønds plade retainer- og basesæt er til brug med standard 96-brønds prøveplader på 3500-seriens genetiske analysatorer.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette produkt inkluderer 4 sæt holdere og baser.
Oversigt Holder og basesæt (standard), 96-brønds plade, til 3500/3500XL genetiske analyser, stuetemperatur
Format 96-brønds plade
Til brug med (udstyr) 3500 Genetisk Analyzer, 3500xL Genetisk Analyzer
Til brug med (applikation) Sequencing
Produkttype Bundsæt
Mængde 4 sæt