Få mere at vide
Applied Biosystems™ Holder& Basesæt (standard) til 3500/3500xL genetiske analysatorer, 8 rør
Artikelnummer. 15879846
Skift visning
Mængde:
4 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15879846 4 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15879846 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4410231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 DKK
    1971.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 729.00 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Dette 8-rørs holder og basesæt er til brug med standard 8-rørs strimler på 3500-seriens genetiske analysatorer.
This 8-tube retainer and base set is for use with standard 8-tube strips on the 3500 series Genetic Analyzers.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette produkt inkluderer 4 sæt holdere og baser.
Oversigt Holder og basesæt (standard), 8-brønds strips, 0,2 ml, til 3500/3500XL genetiske analyser, stuetemperatur, standard reaktionshastighed
Format Strimmel med 8 brønde
Til brug med (udstyr) 3500 Genetisk Analyzer, 3500xL Genetisk Analyzer
Til brug med (applikation) Sequencing
Produkttype Bundsæt
Mængde 4 sæt
Prøvevolumen 0.2 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid Standard
Rørtype Strip Tube