Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 8-rørs standardholder& Bundsæt
Artikelnummer. 16281041 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 sæt
Pakningsstørrelse:
4 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16281041 4 sæt 4 sæt
1 options
Artikelnummer. 16281041 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4410230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 DKK
    1927.20 DKK / 4 sæt
    Spare 712.80 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Dette er en 8-rørs holder& basissæt (standard) designet til brug med 3500 Dx og 3500xL Dx genetiske analysatorer.
Dette er et holder og basissæt (standard) designet til tilbageholdelse af septa i 8-rørs strimmelformat til brug med 3500 Dx og 3500xL Dx genetiske analysatorer.
Bemærk: 3500 Dx og 3500xL Dx genetiske analysatorer og forbrugsvarer er kun til distribution og brug i udvalgte lande. Ikke til brug i USA .
  • Dette er en 8-rørs holder& basesæt (standard) designet til brug med 3500 Dx 3500⁄xL Dx Genetic Analyzer.
  • Septa- og pladebaseholdersæt ⁄til 8 rørstrips, 96 og 384-brønds plader brugt sammen med 3500 Dx Series Genetic Analyzere
  • 3500 Dx-seriens systemer og forbrugsstoffer er kun til distribution og brug i udvalgte lande. Ikke til brug i USA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Omgivende opbevaring.
Hver pakke indeholder 4 sæt.
Format 8-rørs Strip
Til brug med (udstyr) 3500xL Dx Genetisk Analyzer, 3500 Dx Genetisk Analyzer
Produkttype Holder og bundsæt
Mængde 4 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kun til in vitro diagnostisk brug