Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 384-brøndsholder& Bundsæt
Artikelnummer. 17216493 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 sæt
Artikelnummer. Mængde
17216493 4 sæt
1 options
Artikelnummer. 17216493 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4410234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 DKK
    2069.55 DKK / Pakke med 4
    Spare 765.45 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til brug med 3500 Dx og 3500xL Dx genetiske analysatorer.
Dette er et holder og basissæt (standard) designet til tilbageholdelse af septa i 384-brønds format til brug med 3500 Dx og 3500xL Dx genetiske analysatorer.
Bemærk: 3500 Dx og 3500xL Dx genetiske analysatorer og forbrugsvarer er kun til distribution og brug i udvalgte lande. Ikke til brug i USA .
  • Dette er en holder med 384 brønde& basesæt (standard) designet til brug med 3500 Dx 3500⁄xL Dx Genetic Analyzer.
  • Septa- og pladebaseholdersæt ⁄til 8 rørstrips, 96 og 384-brøndsplader, der bruges sammen med 3500 Dx Series Genetic Analyzers.
  • 3500 Dx-seriens systemer og forbrugsstoffer er kun til distribution og brug i udvalgte lande. Ikke til brug i USA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet 384-Nå Microtiter plader, MicroAmp™ Optiske 384-brønds reaktionsplader
Indhold og opbevaring Omgivende opbevaring.
Hver pakke indeholder 4 sæt.
Format 384-brønd
Til brug med (udstyr) 3500xL Dx Genetisk Analyzer, 3500 Dx Genetisk Analyzer
Produkttype Holder og bundsæt
Mængde 4 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kun til in vitro diagnostisk brug