Få mere at vide
Applied Biosystems™ Holder& Basissæt (hurtigt) til 3500/3500xL genetiske analysatorer, 96 brønde
Artikelnummer. 15859846 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
4 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15859846
Brand: Applied Biosystems™ 4409530
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dette 96-brønds pladeholder og basesæt er til brug med hurtige (0,1 ml) 96-brønds prøveplader på 3500-seriens genetiske analysatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette produkt inkluderer 4 sæt holdere og baser.
Oversigt Holder og basesæt (hurtigt), 4 sæt, 96-brønds plade, til 3500/3500xL genetiske analysatorer, stuetemperatur
Format 96-brønds plade
Til brug med (udstyr) 3500 Genetisk Analyzer, 3500xL Genetisk Analyzer
Til brug med (applikation) Sequencing
Produkttype Bundsæt
Mængde 4 sæt