Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 96-brønds hurtig (0,1 ml) holder& Bundsæt
Artikelnummer. 17296483 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 sæt
Artikelnummer. Mængde
17296483 4 sæt
1 options
Artikelnummer. 17296483 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4410229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00 DKK
    1938.15 DKK / Pakke med 4
    Spare 716.85 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Dette er en holder med 96 brønde& basissæt (hurtigt) designet til brug med 3500 Dx og 3500xL Dx genetiske analysatorer.
Dette er et holder- og basesæt (hurtigt) designet til tilbageholdelse af septa i 8-rørs strimler og 96-brønds pladeformater til brug med 3500 Dx og 3500xL Dx genetiske analysatorer.
Bemærk: 3500 Dx og 3500xL Dx genetiske analysatorer og forbrugsvarer er kun til distribution og brug i udvalgte lande.
  • Dette er en holder med 96 brønde& basesæt (hurtigt) designet til brug med 3500 Dx 3500⁄xL Dx Genetic Analyzer
  • Septa- og pladebaseholdersæt ⁄til 8 rørstrips, 96 og 384-brøndsplader, der bruges sammen med 3500 Dx Series Genetic Analyzers.
  • 3500 Dx-seriens systemer og forbrugsstoffer er kun til distribution og brug i udvalgte lande. Ikke til brug i USA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet 96-Nå Microtiter plader, MicroAmp™ Optiske 96-brønds reaktionsplader
Indhold og opbevaring Omgivende opbevaring.
Hver pakke indeholder 4 sæt.
Format 96-brønds
Til brug med (udstyr) 3500xL Dx Genetisk Analyzer, 3500 Dx Genetisk Analyzer
Produkttype Holder og bundsæt
Mængde 4 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kun til in vitro diagnostisk brug