Få mere at vide
IKA™ RET Control-Visc, magnetisk omrøringsplade, hvid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15575150 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype unitSize
15575150 EU Hver
1 options
Artikelnummer. 15575150 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0005030000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nydesignet, økonomisk magnetomrører med varme.
  • BNC-stik til tilslutning af pH-elektrode
  • Justerbar temperaturkontroltilstand: hurtig opvarmning og meget nøjagtig temperaturstyring
  • Dobbelt sensor til samtidig styring af varmeoverførselsvæsketemperatur og mediumtemperatur
  • Timer og nedtællingsfunktioner
  • Visning af viskositetsændringstendens
  • Fritstående magnetdetektion
  • Intermitterende operation
  • Flere driftsformer tilgængelige
  • Sikkerhedskredsløb justerbart fra 50 til 380 °C
  • Gennemsigtigt beskyttelsescover medfølger
  • Fejlkodevisning for nem fejlfinding
  • Præcis temperatur- og hastighedsjustering ved hjælp af digitalt display; selv når funktionen er slået fra
  • Velegnet til drift uden opsyn
  • Forseglet kappe (IP 42) sikrer en lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 50 til 1700 o/min
Volumen 5 kg
Watt 650 w
Dimensioner (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm
Elektriske krav 220-240/115/100 V, 50/60 Hz, 650 W
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU
Oversigt Vejeområde: 10-5000 g
Inkluderer USB interface, RS 232 interface, tilslutning til udv. temp. sensor (PT100/PT1000, dobbelt sensor)
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 340 °C