Beskrivelse
- BNC-stik til tilslutning af pH-elektrode
- Justerbar temperaturkontroltilstand: hurtig opvarmning og meget nøjagtig temperaturstyring
- Dobbelt sensor til samtidig styring af varmeoverførselsvæsketemperatur og mediumtemperatur
- Timer og nedtællingsfunktioner
- Visning af viskositetsændringstendens
- Fritstående magnetdetektion
- Intermitterende operation
- Flere driftsformer tilgængelige
- Sikkerhedskredsløb justerbart fra 50 til 380 °C
- Gennemsigtigt beskyttelsescover medfølger
- Fejlkodevisning for nem fejlfinding
- Præcis temperatur- og hastighedsjustering ved hjælp af digitalt display; selv når funktionen er slået fra
- Velegnet til drift uden opsyn
- Forseglet kappe (IP 42) sikrer en lang levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Spænding | 100/115/220/240 V |
| Sikkerhedsfunktioner | Sikkerhedskredsløb justerbar fra 50 til °380 C, Digital visning af sikkerhedstemperaturgrænsen |
| Omrøringsfunktioner | Magnetomrører med varme og integreret vejefunktion |
| Model- | RET |
| Størrelse | 5,3 in. dia. |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 340 °C |
| Temperatur (engelsk) | Ambient til 644 °F |
| Stuetemperatur | 5 °C til 40 °C |
| Vis mere |