Få mere at vide
IKA RET grundlæggende ETS-D7-løsning
Artikelnummer. 31941099 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31941099 EU
1 options
Artikelnummer. 31941099 Leverandør IKA Leverandørnr. 0010016577
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tilføjer yderligere funktioner til trådløs temperatur- og pH-måling.
  • Systemet kombinerer præcis måleteknologi med øget sikkerhed og maksimal fleksibilitet i dagligt laboratoriearbejde
  • En pH-elektrode kan tilsluttes via et BNC-stik, hvor pH-værdien vises både på den tilsluttede enhed og magnetiske rørerskærme
  • Kan bruges uafhængigt som en selvstændig pH-måler eller temperaturmålingsenhed
  • Trådløs sensorteknologi eliminerer temperatursensorkabler og undgår beskadigede eller brændte sensorkabler
  • Understøtter dobbelt temperaturmåling ved brug af kablede og trådløse temperatursensorer samtidig
  • Den kablede temperatursensor overvåger og begrænser temperaturen på varmeoverførselsmedier som synteseblokke, olie, vand eller sandbade
  • Den trådløse sensor giver temperaturkontrol direkte i reaktionsmediet
  • Dobbelt temperaturmåling øger eksperimentets sikkerhed, især i tilfælde af glasknusning
  • Viser begge temperaturer samtidig på skærmen. Inkluderer komplet monteringsudstyr for sikker og fleksibel placering af den trådløse sensor, inklusive stativ, monteringsstang og hovedklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 220/230 V
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 0 °C til 340 °C
Type Magnetomrørere
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 1700 o/min
garanti 2 år
Certificeringer/compliance CE
Vise LED