Få mere at vide
Resveratroltrimethylether, TRC
Artikelnummer. 30412034
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30412034 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30412034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR150050100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5,4'-Trimethoxystilbene
CAS 22255-22-7
Molekylær formel C17 H18 O3
Mængde 100 mg
Synonym Resveratrol trimethyl ether
InChI formel InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-8-6-13(7-9-15)4-5-14-10-16(19-2)12-17(11-14)20-3/h4-12H,1-3H3/b5-4+
SMIL COc1ccc(\C=C\c2cc(OC)cc(OC)c2)cc1
IUPAC navn 1,3-dimethoxy-5-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl] benzen
Molekylvægt (g/mol) 270.32
Formel vægt 270.1256