Få mere at vide
Resveratrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Resveratrol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+ |
| Formel vægt | 228.0786 |
| Procent renhed | >95% |