Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Resveratrol, 99 %
Artikelnummer. 10719098 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10719098 500 mg Glasflaske 500mg
1 options
Artikelnummer. 10719098 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 430075000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Resveratrol, 3,4',5-Trihydroxystilbene, CAS # 501-36-0, er en polyphenol-antioxidant, der findes i vegetabilske fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Resveratrol er et phytoalexin, et endogent antiparasitisk middel i planter
• Resveratrol er en potent antioxidant; det findes i vegetabilske fødevarer såsom vindruer, blåbær og jordnødder
• Resveratrol har en mulig rolle som NFKb-hæmmer, hvorved det bidrager til
celleoverlevelse .
•Resveratrol har antiinflammatoriske virkninger via cyclooxygenasehæmning og kan også være i stand til at hæmme onkogener
• Nyttig til undersøgelse af cellulære redoxtilstande og aldring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resveratrol
CAS 501-36-0
Smeltepunkt 261,0 °C til 263,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H12O3
MDL nummer MFCD00133799
Mængde 500 mg
Merck Index 15,8279
Synonym resveratrol, trans-resveratrol, 3,4',5-trihydroxystilbene, 3,5,4'-trihydroxystilbene, e-resveratrol, 3,4',5-stilbenetriol, e-5-4-hydroxystyryl benzene-1,3-diol, resvida, 3,4',5-trihydroxy-trans-stilbene, 5-e-2-4-hydroxyphenyl ethenyl benzene-1,3-diol
InChI nøgle LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O
IUPAC navn 5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 228.24
PubChem CID 445154
ChEBI CHEBI:45713
Formel vægt 228.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resveratrol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.