Få mere at vide
Resveratrol, 98%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60790.ME
Mængde 500mg
Produktkode 15453499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3455.28 DKK
    3108.65 DKK / 500mg
    Spare 346.63 DKK
    10% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a natural phenolic antioxidant that is a potent activator of SIRT1 and inhibitor of Cox-1. Resveratrol has also been used extensively in stem cell studies to enhance self-renewal and multipotency of mesencymal stem cel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Resveratrol
C14H12O3
500mg
resveratrol, trans-resveratrol, 3,4',5-trihydroxystilbene, 3,5,4'-trihydroxystilbene, e-resveratrol, 3,4',5-stilbenetriol, e-5-4-hydroxystyryl benzene-1,3-diol, resvida, 3,4',5-trihydroxy-trans-stilbene, 5-e-2-4-hydroxyphenyl ethenyl benzene-1,3-diol
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol
445154
228.24
501-36-0
MFCD00133799
14,8158
Soluble in water (3mg/100mL),ethanol (50mg/mL),DMSO (?16mg/mL),DMF (∽65mg/mL),PBS (pH 7.2) (∽100μg/mL),methanol,and acetone (50mg/mL).
C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O
228.247
CHEBI:45713
98%
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Resveratrol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Resveratrol