Få mere at vide
Resveratrol 3,4’-Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Resveratrol 3,4'-Diacetate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O5/c1-12(19)22-17-7-5-14(6-8-17)3-4-15-9-16(21)11-18(10-15)23-13(2)20/h3-11,21H,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vægt | 312.1 |