missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Resveratrol-13C6, TRC

Artikelnummer. 30135675
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135675 10 mg
30003689 5 mg
30005199 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR15000210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1185247-70-4
Molekylær formel 13C6 C8 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 234.2
Synonym Resveratrol-13C6, Resveratrol-(4-hydroxyphenyl-13C6), 5-[2-(4-Hydroxyphenyl-13C6)ethenyl]-1,3-benzenediol, (EZ)-Resveratrol-13C6 (4-hydroxyphenyl-13C6)
IUPAC navn 5-[2-(4-hydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)ethenyl]benzene-1,3-diol
SMIL O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C=Cc2cc(O)cc(O)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (EZ)-Resveratrol 4-hydroxyphenyl-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
Formel vægt 234.0988
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.