Få mere at vide
Thermo Scientific™ Resuspensionsløsning til GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ GeneJET Resuspension Solution er en komponent i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Kat. nr. K0502 og K0503) og kan købes separat.
Højdepunkter
- Resuspensionsopløsningen bør opbevares ved 4 °C og er stabil i 6 måneder.
- Efter tilsætning af RNase A er ophængsopløsningen stabil i 6 måneder, når den opbevares ved 4 °C.
Relaterede produkter
- Neutraliseringsløsning til GeneJET plasmid miniprep-kit (Kat. Nr. R1233)
- Vaskeløsning til GeneJET plasmid miniprep-kit (R1243)
- Bindingsbuffer til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1331)
- GeneJET NGS Oprydningssæt (K0851)
- Bindingsbeskytter til GeneJET NGS rengøringssæt (R2811)
- Forvask Buffer til GeneJET NGS rengøringssæt (R2821)
- Vaske-buffer til GeneJET NGS rengøringssæt (R2831)
- GeneJET Plasmid Miniprep-sæt (K0502)
- RNase A (R1253)
- Elutionsbuffer til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
- Lysisløsning til GeneJET plasmid miniprep-kit (R1223)
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Suspensionsbuffer |
| Indhold og opbevaring | Store at room temperature,-20°C |
| Oversigt | Reagent |
| Format | Sæt |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttype | Resuspension løsning |
| Mængde | 70 ml |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.