Få mere at vide
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, uden glucose og L-glutamin
Artikelnummer. 16279911
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16279911 100 g
16299911 5 kg
16289911 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16279911 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 670021
Et mangfoldigt sæt af fuldt kemisk definerede, –animalske og proteinfri cellekulturtilskud, som hjælper med at fremme cellevækst og øge proteinproduktionen.
En kemisk defineret tilskudsformulering, der komplementerer en række basismedier. Dette supplement blev udviklet ved hjælp af flere værtscellelinjer og i forskellige kultursystemer, herunder rystekolber og bioreaktorer i bænkskala. Udviklet til brug i CHO pattedyrskultursystemer og kan bruges enten som et medietilskud eller et dyrkningssystemfoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Cellelinje CHO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Pulver
Produkttype Medietillæg
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Format Flaske(r)
Produktlinje Resurge
Mængde 100 g
Kilde Fri for animalsk oprindelse