Få mere at vide
Gibco™ Resurge™ CD3 Supplement, uden glucose og L-glutamin
Artikelnummer. p-8843010
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 16259911
Brand: Gibco™ 670019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et mangfoldigt sæt af fuldt kemisk definerede, –animalske og proteinfri cellekulturtilskud, som hjælper med at fremme cellevækst og øge proteinproduktionen.
Et animalsk oprindelsesfrit (AOF) proteinfrit kemisk defineret supplement. Det kan bruges i batch- og foderbatch-tilstand i cellekulturprocesser. Alle komponenter er kemisk defineret med kendte molekylære formler og strukturer og opfylder vores strenge Animal Origin-Free (AOF) specifikation. Formuleret uden glucose, L-glutamin og natriumbicarbonat. På grund af den afbalancerede ernæringsmæssige karakter af dette tilskud, rigt på aminosyrer, er det også blevet brugt i bakterielle applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Cellelinje CHO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri
Form Pulver
Produkttype Medietillæg
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Format Flaske(r)
Produktlinje Resurge
Mængde 1 kg
Kilde Fri for animalsk oprindelse