Få mere at vide
Gibco™ Resurge™ CD3 Supplement, uden glucose og L-glutamin
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
Et animalsk oprindelsesfrit (AOF) proteinfrit kemisk defineret supplement. Det kan bruges i batch- og foderbatch-tilstand i cellekulturprocesser. Alle komponenter er kemisk defineret med kendte molekylære formler og strukturer og opfylder vores strenge Animal Origin-Free (AOF) specifikation. Formuleret uden glucose, L-glutamin og natriumbicarbonat. På grund af den afbalancerede ernæringsmæssige karakter af dette tilskud, rigt på aminosyrer, er det også blevet brugt i bakterielle applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Cellelinje | CHO |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Medietillæg |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Format | Flaske(r) |
| Produktlinje | Resurge |
| Mængde | 1 kg |
| Kilde | Fri for animalsk oprindelse |