Få mere at vide
Gibco™ Resurge™ CD2 Supplement, uden glucose og L-glutamin
Beskrivelse
En kemisk defineret tilskudsformulering, der komplementerer en række basismedier. Dette supplement blev udviklet ved hjælp af flere værtscellelinjer og i forskellige kultursystemer, herunder rystekolber og bioreaktorer i bænkskala. Udviklet til brug i CHO pattedyrskultursystemer og kan bruges enten som et medietilskud eller et dyrkningssystemfoder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Cellelinje | CHO |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Medietillæg |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Format | Flaske(r) |
| Produktlinje | Resurge |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |