Få mere at vide
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping Buffer
Artikelnummer. p-4532081 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
30 ml
500 mL
5 L
Pakningsstørrelse:
30ml
5 L
500ml
Artikelnummer. 10485315
Brand: Thermo Scientific™ 21062
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern sikkert og effektivt primære og sekundære antistoffer fra nitrocellulose- og PVDF-membraner for at tillade, at kemiluminescerende Western blots genproberes.
Thermo Scientific™ Restore Western Blot Stripping Buffer fjerner sikkert og effektivt primære og sekundære antistoffer fra nitrocellulose- og PVDF-membraner for at tillade kemiluminescerende Western blots at blive genproberet.
Det er tidskrævende og dyrt at udføre gelelektroforese og duplikere immunblot-assays for at teste nye primære antistoffer eller antistofkoncentrationer. Restore Western Blot Stripping Buffer eliminerer dette spild, når immunoblots detekteres med kemiluminescerende Western blotting-substrater. Reagenset tillader ren og effektiv fjernelse af primære og sekundære antistoffer fra immunoblots uden at fjerne eller beskadige det immobiliserede antigen. Dette tillader blots at blive strippet og reprobed med tillid.
Højdepunkter:
  • Sparer tid– ingen grund til at køre geler og blots igen
  • Sparer dyr prøve– re-probe membranen med den samme målprøve
  • Effektiv– formulering er mere effektiv til at fjerne antistoffer end hjemmelavede buffere
  • Mild– beskadiger ikke målantigenet under stripping, hvilket muliggør effektiv reprobing
  • Lugtfri– ingen mercaptaner betyder ingen skarpe lugte
  • Økonomisk– billigere end andre kommercielle strippingbuffere
Genbrug en nitrocellulose- eller PVDF-blot til at detektere et andet mål med et andet primært antistof; Genprober en blot for at korrigere eller optimere antistofkoncentrationer, der var ineffektive første gang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Restore
Mængde 30 ml
Indhold og opbevaring Opbevaring: Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur eller 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Restore Western Blot Stripping Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Organo Phosphine