Få mere at vide
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping Buffer
Artikelnummer. 10485315 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 ml
500 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
30ml
5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10485315 30 ml 30ml
10057103 500 ml 500ml
11874524 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10485315 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.00 DKK
    441.65 DKK / 30ml
    Spare 72.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern sikkert og effektivt primære og sekundære antistoffer fra nitrocellulose- og PVDF-membraner for at tillade, at kemiluminescerende Western blots genproberes.
Thermo Scientific™ Restore Western Blot Stripping Buffer fjerner sikkert og effektivt primære og sekundære antistoffer fra nitrocellulose- og PVDF-membraner for at tillade kemiluminescerende Western blots at blive genproberet.
Udførelse af gelelektroforese og duplikerede immunoblot-assays for at teste nye primære antistoffer eller antistofkoncentrationer er tidskrævende og dyrt. Restore Western Blot Stripping Buffer eliminerer dette spild ved opdagelse af immunblotter med kemiluminescerende Western blotting-substrater. Reagenset muliggør ren og effektiv fjernelse af primære og sekundære antistoffer fra immunobloter uden at fjerne eller beskadige det immobiliserede antigen. Dette gør det muligt at fjerne og repetere pletter med selvtillid.
Højdepunkter:
  • Det sparer tid –, der er ikke behov for at gentage gels og blots
  • Sparer dyre prøver – ved at genprobe membranen med samme målprøve
  • Effektiv – formulering er mere effektiv til at fjerne antistoffer end hjemmelavede buffere
  • Gentle skader ikke målantigenet under stripping, hvilket – muliggør effektiv reprobering
  • Lugtfri, – ingen mercaptaner betyder ingen skarpe lugte
  • Økonomisk, – billigere end andre kommercielle stripping-buffere
genbrug en nitrocellulose- eller PVDF-blot for at opdage et andet mål med et andet primært antistof; Gentag en blot for at korrigere eller optimere antistofkoncentrationer, der var ineffektive første gang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Genopret
Mængde 30 ml
Indhold og opbevaring Opbevaring: Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur eller 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Restore Western Blot Stripping Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Organo Phosphine