Få mere at vide
Thermo Scientific™ Restore™ PLUS Western Blot Stripping Buffer
Artikelnummer. p-4532077 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
30 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
30ml
500ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11829380
Brand: Thermo Scientific™ 46428
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Fjern antistoffer med høj affinitet fra membraner, så de kan genproberes og detekteres med kemiluminescerende substrater.
Thermo Scientific™ Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer er en avanceret formel til fjernelse af bundne primære og sekundære antistoffer fra membraner, så de kan reprobes og detekteres med kemiluminescerende substrater.
Restore PLUS Buffer er en alternativ formulering af originalen Thermo Scientific Gendan Western Blot Stripping Buffer. Restore PLUS Stripping Buffer er designet til brug med antistoffer, der er svære at fjerne fra Western blots og kræver længere inkubationstider eller inkubationstemperaturer over 22 C °med mildere formuleringer. Højaffinitetsantistoffer kan hurtigt og effektivt fjernes fra Western blots ved stuetemperatur uden at fjerne overførte proteiner, hvorved der tillades flere reprober af målet.
Højdepunkter:
  • Klar og nem at bruge– ingen fortynding nødvendig; ingen stødende lugte; opbevares ved stuetemperatur
  • Kompatibel– brug på nitrocellulose- og PVDF-membraner, uanset om de stadig er våde eller allerede tørre; virker med praktisk talt enhver blokerende buffer, enzymkonjugat og kemiluminescerende substrat
  • Omkostningseffektiv– spar værdifuld tid og prøver; strip blots effektivt første gang
  • Robust, men alligevel blid– overførte proteiner forbliver levedygtige; strip den samme klat op til fem gange
  • Fleksibel– strip og reprobe for at optimere antistofkoncentrationer eller for at påvise et nyt antigen med forskellige antistoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Restore
Mængde 30 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RESTORE PLUS WESTERN BLOT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Anionic Surfactant ANIONIC SURFACT ( 1-3)