Få mere at vide
Thermo Scientific™ Restore™ PLUS Western Blot Stripping Buffer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer er en avanceret formel til at fjerne bundne primære og sekundære antistoffer fra membraner, så de kan analyseres og opdages med kemiluminescerende substrater.
Funktioner i Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer:
- Klar og nem at bruge—, ingen fortynding nødvendig; ingen ubehagelige lugte; opbevares ved stuetemperatur
- Kompatibel—anvendelse på nitrocellulose- og PVDF-membraner, uanset om de stadig er våde eller allerede tørre; virker med praktisk talt enhver blokeringsbuffer, enzymkonjugeret og kemiluminescerende substrat
- Omkostningseffektivt—, spar værdifuld tid og prøver; fjern blots effektivt første gang
- Robuste, men milde—overførte proteiner forbliver levedygtige; fjern den samme plut op til fem gange
- Fleksibel—strip og reprobe for at optimere antistofkoncentrationer eller for at påvise et nyt antigen med andre antistoffer
Restore PLUS Buffer er en alternativ formulering af den oprindelige Thermo Scientific Restore Western Blot Stripping Buffer. Restore PLUS Stripping Buffer er designet til brug med antistoffer, der er svære at fjerne fra western blots og kræver længere inkubationstider eller inkubationstemperaturer over 22 °C med mildere formuleringer. Antistoffer med høj affinitet kan hurtigt og effektivt fjernes fra western blots ved stuetemperatur uden at fjerne overførte proteiner, hvilket dermed tillader flere reprober af målet.
Protokoloversigt:
- Wash blot for at fjerne kemiluminescerende substrat
- Inkubér blot i Restore Western Blot Stripping Buffer i 5 til 15 minutter ved stuetemperatur
- (eller ruger som 37-årig°)C for antistoffer med høj affinitet)
- Fjern blot og vask i vaskeplaster
- Blokmembran
- Test for tilstrækkelig fjernelse af antistoffer
- Udfør næste immunoblot-eksperiment
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Western Blot Stripping Buffer |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | Genopret |
| Mængde | 30 ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
Sikkerhed og håndtering
- RESTORE PLUS WESTERN BLOT
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Anionic Surfactant ANIONIC SURFACT ( 1-3)