Få mere at vide
Thermo Scientific™ Restore™ PLUS Western Blot Stripping Buffer
Artikelnummer. 10016433 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 ml
500 ml
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
30ml
500ml
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10016433 500 ml 500ml
11829380 30 ml 30ml
15513217 4 x 500 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10016433 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1994.00 DKK
    1714.65 DKK / 500ml
    Spare 279.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fjern antistoffer med høj affinitet fra membraner, så de kan genproberes og detekteres med kemiluminescerende substrater.
Thermo Scientific Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer er en avanceret formel til at fjerne bundne primære og sekundære antistoffer fra membraner, så de kan analyseres og opdages med kemiluminescerende substrater.
Funktioner i Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer:
  • Klar og nem at bruge—, ingen fortynding nødvendig; ingen ubehagelige lugte; opbevares ved stuetemperatur
  • Kompatibel—anvendelse på nitrocellulose- og PVDF-membraner, uanset om de stadig er våde eller allerede tørre; virker med praktisk talt enhver blokeringsbuffer, enzymkonjugeret og kemiluminescerende substrat
  • Omkostningseffektivt—, spar værdifuld tid og prøver; fjern blots effektivt første gang
  • Robuste, men milde—overførte proteiner forbliver levedygtige; fjern den samme plut op til fem gange
  • Fleksibel—strip og reprobe for at optimere antistofkoncentrationer eller for at påvise et nyt antigen med andre antistoffer
Restore PLUS Buffer er en alternativ formulering af den oprindelige Thermo Scientific Restore Western Blot Stripping Buffer. Restore PLUS Stripping Buffer er designet til brug med antistoffer, der er svære at fjerne fra western blots og kræver længere inkubationstider eller inkubationstemperaturer over 22 °C med mildere formuleringer. Antistoffer med høj affinitet kan hurtigt og effektivt fjernes fra western blots ved stuetemperatur uden at fjerne overførte proteiner, hvilket dermed tillader flere reprober af målet.
Protokoloversigt:
  • Wash blot for at fjerne kemiluminescerende substrat
  • Inkubér blot i Restore Western Blot Stripping Buffer i 5 til 15 minutter ved stuetemperatur
    • (eller ruger som 37-årig°)C for antistoffer med høj affinitet)
  • Fjern blot og vask i vaskeplaster
  • Blokmembran
  • Test for tilstrækkelig fjernelse af antistoffer
  • Udfør næste immunoblot-eksperiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Genopret
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Restore(tm) PLUS Western Blot Stripping Buffer, 500 mL.
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Kan ætse metaller.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Anionic Surfactant
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.