Få mere at vide
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescerende Western Blot Stripping Buffer
Artikelnummer. 11835814 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
20 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Artikelnummer. 11835814
Brand: Thermo Scientific™ 62299
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern hurtigt og forsigtigt primære og nær-infrarøde (IR) farvestof-mærkede sekundære antistoffer fra Western blots.
Thermo Scientific™ Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer er et skånsomt og yderst effektivt reagens til hurtigt at fjerne primære og nær-infrarøde (IR) farvestof-mærkede sekundære antistoffer fra Western blots.
Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer muliggør genbrug af PVDF-membraner, forenkler Western blot-optimeringsprocessen og tillader, at det samme blot genproberes med forskellige primære antistoffer for at detektere alternative mål. Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer er kun til brug med lavfluorescerende PVDF-membran (delnr. 22860).
Højdepunkter:
  • Hurtig– strip blots på kun 15 minutter ved stuetemperatur
  • Sparer tid– ingen grund til at køre nye geler og forberede en ny klat
  • Gem prøver– reprobe den samme PVDF-membran for flere mål
  • Økonomisk– billigere end andre kommercielt tilgængelige strippingbuffere
  • Effektiv– fjerner effektivt blots første gang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetode Fluorescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet PVDF
Produktlinje Restore™
Mængde 20 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur.