Få mere at vide
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescerende Western Blot Stripping Buffer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Thermo Scientific™ Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer er et skånsomt og yderst effektivt reagens til hurtigt at fjerne primære og nær-infrarøde (IR) farvestof-mærkede sekundære antistoffer fra Western blots.
Højdepunkter:
Hurtig– strip blots på kun 15 minutter ved stuetemperatur
Sparer tid– ingen grund til at køre nye geler og forberede en ny klat
Gem prøver– reprobe den samme PVDF-membran for flere mål
Økonomisk– billigere end andre kommercielt tilgængelige strippingbuffere
Effektiv– fjerner effektivt blots første gang
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Western Blot Stripping Buffer |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | PVDF |
| Produktlinje | Genopret |
| Mængde | 100 ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur. |